N,N'-Dibenzylethylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N1,N2-Dibenzylethane-1,2-diamine, DBED
D1807-25ML D1807-500ML
TCIAD1807-25MLEA 92.4 EUR InStock
TCIAD1807-25ML TCIAD1807-500ML
N,N'-Dibenzylethylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N'-Dibenzylethylenediamine
Formule: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240,35 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Numéro MDL: MFCD00004771
Numéro CAS: 140-28-3
EINECS: 205-408-4
ONU: 3259
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01064
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Freezing point 21.0 to 25.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité