1,3-Diphenyltetramethyldisilazane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetramethyl-1,3-diphenyldisilazane, Bis(dimethyl(phenyl)silyl)amine
D1816-25ML D1816-5ML
TCIAD1816-25MLEA 238 EUR InStock
TCIAD1816-25ML TCIAD1816-5ML
1,3-Diphenyltetramethyldisilazane ≥95.0% (par GC)
1,3-Diphenyltetramethyldisilazane
Formule: C₁₆H₂₃NSi₂
MW: 285,54 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Point d'éclair: 162°C
Numéro MDL: MFCD00042916
Numéro CAS: 3449-26-1
EINECS: 222-372-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité