4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine Hydrochloride, 4,6-Dimethyl-2-pyrimidinol Hydrochloride, 4,6-Dimethylpyrimidin-2-ol hydrochloride
D1823-25G D1823-250G
TCIAD1823-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAD1823-25G TCIAD1823-250G
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine hydrochloride
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 160,60 g/mol
Point de fusion: 281°C
Numéro MDL: MFCD00035312
Numéro CAS: 34289-60-6
EINECS: 251-919-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité