N,N-Diéthyl-3-pyrrolidinamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N-Diethylpyrrolidin-3-amine
D1857-25G D1857-5G
TCIAD1857-25GEA 1060 EUR InStock
TCIAD1857-25G TCIAD1857-5G
N,N-Diéthyl-3-pyrrolidinamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Diéthyl-3-pyrrolidinamine
Formule: C₈H₁₈N₂
MW: 142,25 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Numéro MDL: MFCD02184351
Numéro CAS: 20984-81-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité