Diéthylènetriaminepentaacétate pentasodium ∼40% ∼1.0 mol/L dans l'eau
Fournisseur: TCI
D1870-25G D1870-500G
TCIAD1870-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1870-25G TCIAD1870-500G
Diéthylènetriaminepentaacétate pentasodium ∼40% ∼1.0 mol/L dans l'eau
Diéthylènetriaminepentaacétate pentasodium
Formule: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Numéro MDL: MFCD00051016
Numéro CAS: 140-01-2
EINECS: 205-391-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=145eff48412750378428a6ac86ccc7a72253ea69&vid=06206f7accf858111ecc285338f356bf0b0187c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Concentration (Chelometric Method)unit2 38.0 to 41.8 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité