9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4:5,6-Dibenzo-1,2-oxaphosphane-2-oxide, 6H-Dibenzo[c,e][1,2]oxaphosphinine 6-oxide
D1874-25G D1874-500G D1874-100G
TCIAD1874-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD1874-25G TCIAD1874-500G TCIAD1874-100G
9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide
Formule: C₁₂H₉O₂P
MW: 216,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040561
Numéro CAS: 35948-25-5
EINECS: 252-813-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité