4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D1888-25G D1888-5G
TCIAD1888-25GEA 311 EUR InStock
TCIAD1888-25G TCIAD1888-5G
4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride
Formule: C₆H₈N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00143239
Numéro CAS: 16523-31-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité