1,3-Diaminoguanidine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N'-Diaminoguanidine monohydrochloride
D1912-25G D1912-5G
TCIAD1912-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAD1912-25G TCIAD1912-5G
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride
Formule: CH₇N₅
MW: 125,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012948
Numéro CAS: 36062-19-8
EINECS: 252-854-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a71ba0d5bb244efaaf18b8d6dcaa0aedcc37fa6&vid=6a71ba0d5bb244efaaf18b8d6dcaa0aedcc37fa6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité