7,8-Dihydroxyflavone hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 7,8-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 7,8-Dihydroxyflavone
D1916-1G D1916-5G
TCIAD1916-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAD1916-1G TCIAD1916-5G
7,8-Dihydroxyflavone hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
7,8-Dihydroxyflavone hydrate
Formule: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006836
Numéro CAS: 38183-03-8
EINECS: 253-812-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 8.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité