Disodium dimercaptomaleonitrile ≥90.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dimercaptomaleonitrile Disodium Salt
D1930-1G D1930-5G
TCIAD1930-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAD1930-1G TCIAD1930-5G
Disodium dimercaptomaleonitrile ≥90.0% (sur base azote total)
Disodium dimercaptomaleonitrile
Formule: C₄H₂N₂S₂
MW: 186,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060122
Numéro CAS: 5466-54-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité