9-Decenoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D1932-25ML D1932-5ML
TCIAD1932-25MLEA 193 EUR InStock
TCIAD1932-25ML TCIAD1932-5ML
9-Decenoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
9-Decenoic acid
Formule: C₁₀H₁₈O₂
Point d'ébullition: 162°C
Numéro MDL: MFCD00036663
Numéro CAS: 14436-32-9
EINECS: 238-410-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=addd69d443dbb8e2a44af073ba0ad5d3746aaac7&vid=addd69d443dbb8e2a44af073ba0ad5d3746aaac7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité