3-Décén-2-one ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1933-25ML D1933-5ML
TCIAD1933-25MLEA 41.8 EUR InStock
TCIAD1933-25ML TCIAD1933-5ML
3-Décén-2-one ≥93.0% (par GC)
3-Décén-2-one
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 109°C
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00015700
Numéro CAS: 10519-33-2
EINECS: 234-059-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité