Dimethyl(methylthio)sulphonium tetrafluoroborate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: DMTSF
D1945-1G D1945-5G
TCIAD1945-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAD1945-1G TCIAD1945-5G
Dimethyl(methylthio)sulphonium tetrafluoroborate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Dimethyl(methylthio)sulphonium tetrafluoroborate
Formule: C₃H₉BF₄S₂
MW: 196,03 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00011806
Numéro CAS: 5799-67-7
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité