2,4-Diméthyl-2,4-pentanediol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1946-25ML D1946-5ML
TCIAD1946-25MLEA 1060 EUR InStock
TCIAD1946-25ML TCIAD1946-5ML
2,4-Diméthyl-2,4-pentanediol ≥96.0% (par GC)
2,4-Diméthyl-2,4-pentanediol
Formule: C₇H₁₆O₂
MW: 132,20 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point d'éclair: 85°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012306
Numéro CAS: 24892-49-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité