1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1949-10G D1949-25G
TCIAD1949-10GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD1949-10G TCIAD1949-25G
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose ≥97.0% (par GC)
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
Formule: C₁₂H₂₀O₆
Numéro MDL: MFCD00005544
Numéro CAS: 582-52-5
EINECS: 209-486-0
Merck Index: 14,02965
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6f4ce0149082f5c7e5ef6f32adb317755d4a6ae&vid=e5eceb3c308fd7ebbc50de7115bd0273521205de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -20.0 deg (C=5, H2O)
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité