1,5,9-Decatriene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1993-25ML D1993-5ML
TCIAD1993-25MLEA 116 EUR InStock
TCIAD1993-25ML TCIAD1993-5ML
1,5,9-Decatriene ≥95.0% (par GC)
1,5,9-Decatriene
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 55°C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00055625
Numéro CAS: 13393-64-1
EINECS: 236-474-2
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5265d577764c0a080ffe3d410e269b5bd5d755b&vid=a5265d577764c0a080ffe3d410e269b5bd5d755b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité