Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloropropyldichloromethylsilane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Dichloromethylsilyl)propyl chloride

D1995-5ML D1995-25ML
TCIAD1995-5MLEA 36.3 EUR InStock
TCIAD1995-5ML TCIAD1995-25ML
3-Chloropropyldichloromethylsilane ≥97.0% (par GC)
3-Chloropropyldichloromethylsilane


Formule: C₄H₉Cl₃Si
MW: 191,55 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Point d'éclair: 59°C
Numéro MDL: MFCD00000996
Numéro CAS: 7787-93-1
EINECS: 232-136-3
ONU: 2986
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité