S,S-Diphenylsulphilimine monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: S,S-Diphenylsulphilimine monohydrate, Sulphilimine, S,S-diphenyl-, monohydrate, S,S-Diphenylsulphimine monohydrate
D2002-1G D2002-5G
TCIAD2002-1GEA 108 EUR InStock
TCIAD2002-1G TCIAD2002-5G
S,S-Diphenylsulphilimine monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
S,S-Diphenylsulphilimine monohydrate
Formule: C₁₂H₁₁NS
MW: 201,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001757
Numéro CAS: 68837-61-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
Water 7.5 to 9.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité