Diallyldimethylammonium chloride 60% dans l'eau
Fournisseur: TCI
D2003-25ML D2003-500ML
TCIAD2003-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAD2003-25ML TCIAD2003-500ML
Diallyldimethylammonium chloride 60% dans l'eau
Diallyldimethylammonium chloride
Formule: C₈H₁₆ClN
Numéro MDL: MFCD00043200
Numéro CAS: 7398-69-8
EINECS: 230-993-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9232c26a5a33c00380de37e7e9ca5e15a31b3d48&vid=f645add4de87d07165d62ca809be02607c72b69a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Bromination Method) 60.0 to 66.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité