Ethyl-3,3-diethoxyacrylate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,3-Diethoxyacrylic Acid Ethyl Ester
D2006-25G D2006-5G
TCIAD2006-25GEA 556 EUR InStock
TCIAD2006-25G TCIAD2006-5G
Ethyl-3,3-diethoxyacrylate ≥95.0% (par GC)
Ethyl-3,3-diethoxyacrylate
Formule: C₉H₁₆O₄
MW: 188,22 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00012220
Numéro CAS: 32002-24-7
EINECS: 250-890-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité