Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonic acid Sodium Salt
D2011-25G D2011-5G
TCIAD2011-25GEA 456 EUR InStock
TCIAD2011-25G TCIAD2011-5G
Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Formule: C₇H₃F₃N₂O₇S
MW: 338,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059068
Numéro CAS: 54495-25-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité