1,6-Diaminohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hexamethylenediaminetetraacetic Acid
D2019-25G D2019-5G
TCIAD2019-25GEA 593 EUR InStock
TCIAD2019-25G TCIAD2019-5G
1,6-Diaminohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,6-Diaminohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Formule: C₁₄H₂₄N₂O₈
MW: 348,35 g/mol
Point de fusion: 236°C
Numéro MDL: MFCD00004292
Numéro CAS: 1633-00-7
EINECS: 216-642-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ef0567eaee3d75574403b2ac12665a92747114b&vid=5ef0567eaee3d75574403b2ac12665a92747114b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité