2,5-Diamino-1,4-benzènedithiol dichlorhydrate ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dimercapto-1,4-phenylenediamine Dihydrochloride, 2,5-Diaminobenzene-1,4-dithiol dihydrochloride
D2022-25G D2022-5G
TCIAD2022-25GEA 1550 EUR InStock
TCIAD2022-25G TCIAD2022-5G
2,5-Diamino-1,4-benzènedithiol dichlorhydrate ≥97.0% (par HPLC)
2,5-Diamino-1,4-benzènedithiol dichlorhydrate
Formule: C₆H₈N₂S₂
MW: 245,18 g/mol
Point de fusion: 210°C
Numéro MDL: MFCD00142835
Numéro CAS: 75464-52-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité