Iodoacétate d'éthyle 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
222190100 222190500 222192500
ACRO222190100EA 53.5 EUR InStock
ACRO222190100 ACRO222190500 ACRO222192500
Iodoacétate d'éthyle 98% stabilisé
Iodoacétate d'éthyle
Formule: C₄H₇IO₂
MW: 214 g/mol
Point d'ébullition: 179…180 °C (760 mmHg)
Densité: 1.8 g/cm³
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001081
Numéro CAS: 623-48-3
EINECS: 210-796-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5025 to 1.5055 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité