1,4-Diiodo-2,3,5,6-tetramethylbenzene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,6-Diiododurene
D2028-25G D2028-5G
TCIAD2028-25GEA 236 EUR InStock
TCIAD2028-25G TCIAD2028-5G
1,4-Diiodo-2,3,5,6-tetramethylbenzene ≥95.0% (par GC)
1,4-Diiodo-2,3,5,6-tetramethylbenzene
Formule: C₁₀H₁₂I₂
MW: 386,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142554
Numéro CAS: 3268-21-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité