1,3-Dimethyl-5-pyrazolone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,4-Dihydro-2,5-dimethyl-3H-pyrazol-3-one, 1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5(4H)-one
D2031-25G D2031-500G D2031-100G
TCIAD2031-25GEA 55 EUR InStock
TCIAD2031-25G TCIAD2031-500G TCIAD2031-100G
1,3-Dimethyl-5-pyrazolone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,3-Dimethyl-5-pyrazolone
Formule: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067008
Numéro CAS: 2749-59-9
EINECS: 220-389-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité