2,2-Di(2-tetrahydrofuryl)propane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2034-25ML D2034-500ML D2034-100ML
TCIAD2034-25MLEA 49.5 EUR InStock
TCIAD2034-25ML TCIAD2034-500ML TCIAD2034-100ML
2,2-Di(2-tetrahydrofuryl)propane ≥96.0% (par GC)
2,2-Di(2-tetrahydrofuryl)propane
Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00142763
Numéro CAS: 89686-69-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b2ada96028580f31f86cfaa261e570c029d1b7f&vid=2b2ada96028580f31f86cfaa261e570c029d1b7f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité