2,2'-(1H-Pyrazole-3,5-diyl)dipyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-(1H-Pyrazole-3,5-diyl)dipyridine
D2037-1G D2037-5G
TCIAD2037-1GEA 169 EUR InStock
TCIAD2037-1G TCIAD2037-5G
2,2'-(1H-Pyrazole-3,5-diyl)dipyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2'-(1H-Pyrazole-3,5-diyl)dipyridine
Formule: C₁₃H₁₀N₄
MW: 222,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00130125
Numéro CAS: 129485-83-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C
Solubility in hot Methanol within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité