Diphenyl (2,3-dihydro-2-thioxo-3-benzoxazolyl)phosphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2,3-Dihydro-2-thioxo-3-benzoxazolyl)phosphonic Acid Diphenyl Ester, DBOP
D2038-25G D2038-5G
TCIAD2038-25GEA 304 EUR InStock
TCIAD2038-25G TCIAD2038-5G
Diphenyl (2,3-dihydro-2-thioxo-3-benzoxazolyl)phosphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Diphenyl (2,3-dihydro-2-thioxo-3-benzoxazolyl)phosphonate
Formule: C₁₉H₁₄NO₄PS
MW: 383,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142793
Numéro CAS: 111160-56-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité