L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Dodecamethylcyclohexasiloxane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2040-5ML D2040-1ML D2040-25ML
TCIAD2040-5MLEA 230 EUR InStock
TCIAD2040-5ML TCIAD2040-1ML TCIAD2040-25ML
Dodecamethylcyclohexasiloxane ≥97.0% (par GC)
Dodecamethylcyclohexasiloxane
Formule: C₁₂H₃₆O₆Si₆
MW: 444.92 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Point d'éclair: 105°C
Numéro MDL: MFCD00144215
Numéro CAS: 540-97-6
EINECS: 208-762-8
Merck Index: 14,03403
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e1c1df697dfb2d8409fc6a33eda2495e82d20cd&vid=7e1c1df697dfb2d8409fc6a33eda2495e82d20cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité