4-Formyl-1,2-phénylène diacétate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2042-25G D2042-5G
TCIAD2042-25GEA 358 EUR InStock
TCIAD2042-25G TCIAD2042-5G
4-Formyl-1,2-phénylène diacétate ≥98.0% (par GC)
4-Formyl-1,2-phénylène diacétate
Formule: C₁₁H₁₀O₅
MW: 222,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143057
Numéro CAS: 67727-64-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité