Dess-Martin periodinane ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D2045-1G D2045-25G D2045-5G
TCIAD2045-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAD2045-1G TCIAD2045-25G TCIAD2045-5G
Dess-Martin periodinane ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Dess-Martin periodinane
Formule: C₁₃H₁₃IO₈
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00130127
Numéro CAS: 87413-09-0
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,02933
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité