trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2049-5GEA 283 EUR InStock
TCIAD2049-5G TCIAD2049-1G
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
Formule: C₂₁H₂₅N
MW: 327,90 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145430
Numéro CAS: 78628-80-5
Merck Index: 14,09156
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité