3-(Dicyanomethylidene)indan-1-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(3-Oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene)malononitrile
D2054-1G D2054-5G
TCIAD2054-1GEA 130 EUR InStock
TCIAD2054-1G TCIAD2054-5G
3-(Dicyanomethylidene)indan-1-one ≥98.0% (par GC)
3-(Dicyanomethylidene)indan-1-one
Formule: C₁₂H₆N₂O
MW: 194,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143117
Numéro CAS: 1080-74-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=777f411a4ad1a97f44c32681a53927963bf358b5&vid=777f411a4ad1a97f44c32681a53927963bf358b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité