1,4-Dioxane-2,3-diol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2066-10GEA 106 EUR InStock
TCIAD2066-10G
1,4-Dioxane-2,3-diol ≥96.0% (par GC)
1,4-Dioxane-2,3-diol
Formule: C₄H₈O₄
MW: 120,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006572
Numéro CAS: 4845-50-5
EINECS: 225-431-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité