Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Dimethyltetrathiafulvalene ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: SDM-TTF

D2067-1G D2067-100MG
TCIAD2067-1GEA 990 EUR InStock
TCIAD2067-1G TCIAD2067-100MG
Dimethyltetrathiafulvalene ≥97.0% (par GC)
Dimethyltetrathiafulvalene


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79ff63c886b6550dbd479a2459dadea21f48b57f&vid=8726abcec0178753090ddb27f280646b6ce0ef30&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité