trans-1,2-Di(2-thienyl)ethylene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2074-1G D2074-5G
TCIAD2074-1GEA 101 EUR InStock
TCIAD2074-1G TCIAD2074-5G
trans-1,2-Di(2-thienyl)ethylene ≥98.0% (par GC)
trans-1,2-Di(2-thienyl)ethylene
Formule: C₁₀H₈S₂
Numéro MDL: MFCD00145416
Numéro CAS: 13640-78-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité