1,11-Diaminoundecane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2075-1G D2075-5G
TCIAD2075-1GEA 55 EUR InStock
TCIAD2075-1G TCIAD2075-5G
1,11-Diaminoundecane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,11-Diaminoundecane
Formule: C₁₁H₂₆N₂
MW: 186,34 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00142358
Numéro CAS: 822-08-2
EINECS: 212-486-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité