Iodoacétate d'éthyle pour la synthèse
Fournisseur: Merck
8.20733.1000EA 0 EUR InStock
8.20733.9999 8.20733.1000
Iodoacétate d'éthyle pour la synthèse
Iodoacétate d'éthyle
Formule: C₄H₇IO₂
MW: 214 g/mol
Point d'ébullition: 179 °C (1013 hPa)
Densité: 1,81 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001081
Numéro CAS: 623-48-3
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 214 g/mol
Boiling Point 179 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.7 hPa (20 °C)
Flash Point 76 °C
Refractive Index 1.5045 (20 °C, 589 nm)
Density 1.81 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité