1,3-Diiminoisoindoline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D2079-25G D2079-5G
TCIAD2079-25GEA 110 EUR InStock
TCIAD2079-25G TCIAD2079-5G
1,3-Diiminoisoindoline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,3-Diiminoisoindoline
Formule: C₈H₇N₃
Numéro MDL: MFCD00010062
Numéro CAS: 57500-34-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité