Bis(2-ethylhexyl)dodecanedioate ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dioctyl Dodecanedioate, Dodecanedioic Acid Di(2-ethylhexyl) Ester, Di(2-ethylhexyl) Dodecanedioate, Bis(2-ethylhexyl) dodecanedioate, Dodecanedioic Acid Dioctyl Ester
D2092-25ML D2092-500ML
TCIAD2092-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD2092-25ML TCIAD2092-500ML
Bis(2-ethylhexyl)dodecanedioate ≥94.0% (par GC)
Bis(2-ethylhexyl)dodecanedioate
Formule: C₂₈H₅₄O₄
MW: 454,74 g/mol
Point d'ébullition: 267°C
Point d'éclair: 230°C
Numéro MDL: MFCD00144216
Numéro CAS: 19074-24-9
EINECS: 242-798-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité