1,2-Diamino-2-methylpropane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methyl-1,2-propanediamine, 2-Methylpropane-1,2-diamine
D2102-25ML D2102-5ML
TCIAD2102-25MLEA 460 EUR InStock
TCIAD2102-25ML TCIAD2102-5ML
1,2-Diamino-2-methylpropane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1,2-Diamino-2-methylpropane
Formule: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 52°C
Point d'éclair: 23°C
Numéro MDL: MFCD00008054
Numéro CAS: 811-93-8
EINECS: 212-374-4
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28506c2797a65eddbe7e1860ff584807ef3152cc&vid=28506c2797a65eddbe7e1860ff584807ef3152cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité