Dimethylthiocarbamoyl chloride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dimethylthiocarbamoylchloride
D2113-25G D2113-5G
TCIAD2113-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAD2113-25G TCIAD2113-5G
Dimethylthiocarbamoyl chloride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Dimethylthiocarbamoyl chloride
Formule: C₃H₆ClNS
MW: 123,60 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004919
Numéro CAS: 16420-13-6
EINECS: 240-468-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité