4,4'-Oxybis(benzoic acid) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2115-25G D2115-100G
TCIAD2115-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD2115-25G TCIAD2115-100G
4,4'-Oxybis(benzoic acid) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Oxybis(benzoic acid)
Formule: C₁₄H₁₀O₅
Numéro MDL: MFCD00013988
Numéro CAS: 2215-89-6
EINECS: 218-683-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité