(1S,2R)-2-(Dibutylamino)-1-phenyl-1-propanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (-)-N,N-Dibutylnorephedrin, (-)-alpha-[1-(Dibutylamino)ethyl]benzyl Alcohol
D2129-1G D2129-5G
TCIAD2129-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAD2129-1G TCIAD2129-5G
(1S,2R)-2-(Dibutylamino)-1-phenyl-1-propanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(1S,2R)-2-(Dibutylamino)-1-phenyl-1-propanol
Formule: C₁₇H₂₉NO
MW: 263,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142695
Numéro CAS: 114389-70-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -26.0 deg (C=2, Hexane)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité