1,3-Dithiole-2-thione ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2133-5G D2133-1G
TCIAD2133-5GEA 191 EUR InStock
TCIAD2133-5G TCIAD2133-1G
1,3-Dithiole-2-thione ≥97.0% (par GC)
1,3-Dithiole-2-thione
Formule: C₃H₂S₃
MW: 134,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014536
Numéro CAS: 930-35-8
EINECS: 213-215-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité