2-(4-Diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-4-diethylamino-2'-hydroxycarbonylbenzophenone, 2-(4-(Diethylamino)-2-hydroxybenzoyl)benzoic acid
D2140-25G D2140-500G D2140-100G
TCIAD2140-25GEA 33 EUR InStock
TCIAD2140-25G TCIAD2140-500G TCIAD2140-100G
2-(4-Diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(4-Diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoic acid
Formule: C₁₈H₁₉NO₄
MW: 313,35 g/mol
Point de fusion: 180°C
Numéro MDL: MFCD00134669
Numéro CAS: 5809-23-4
EINECS: 227-370-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité