ɑ,ɑ'-Dianilino-p-xylene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N'-(1,4-Phenylenebis(methylene))dianiline, α,α'-Dianilino-p-xylene
D2143-1G D2143-5G
TCIAD2143-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAD2143-1G TCIAD2143-5G
ɑ,ɑ'-Dianilino-p-xylene ≥98.0% (par GC)
alpha,alpha'-Dianilino-p-xylene
Formule: C₂₀H₂₀N₂
MW: 288,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143578
Numéro CAS: 13170-62-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité