Glycerol-ɑ,ɑ'-diallyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: GDAE, 1,3-Diallyloxy-2-propanol
D2146-25ML D2146-500ML
TCIAD2146-25MLEA 71.5 EUR InStock
TCIAD2146-25ML TCIAD2146-500ML
Glycerol-ɑ,ɑ'-diallyl ether ≥98.0% (par GC)
Glycerol-alpha,alpha'-diallyl ether
Formule: C₉H₁₆O₃
MW: 172,22 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Numéro MDL: MFCD00085245
Numéro CAS: 17018-07-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c490310a3c6e25277962316e404cbcfdb0d5f28&vid=7c490310a3c6e25277962316e404cbcfdb0d5f28&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité