(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2149-1G D2149-5G
TCIAD2149-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAD2149-1G TCIAD2149-5G
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine ≥97.0% (par GC)
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00191347
Numéro CAS: 132958-72-6
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +16.0 deg (C=10, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité